4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
661309-1G
661309-5G
SIAL661309-1GEA
4130
CZK
SIAL661309-1G
SIAL661309-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉ClO₂ MW: 232,67 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631895 CAS číslo: 61343-99-5 |