Tisk…
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
661309-1G 661309-5G
SIAL661309-1GEA 4130 CZK
SIAL661309-1G SIAL661309-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
MDL Number: MFCD01631895
CAS číslo: 61343-99-5