2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17515.03
L17515.06
L17515.03EA
2130
CZK
L17515.03
L17515.06
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 20028-53-9
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 2716096
Vzorec:
C₇H₆ClNO Bod tání: 68…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093936 CAS číslo: 20028-53-9 |