Tisk…
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
661295-1G 661295-5G
SIAL661295-1GEA 2190 CZK
SIAL661295-1G SIAL661295-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
MDL Number: MFCD08276811
CAS číslo: 69240-56-8