4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
661295-1G
661295-5G
SIAL661295-1GEA
2190
CZK
SIAL661295-1G
SIAL661295-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₉BrO₂ MW: 277,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD08276811 CAS číslo: 69240-56-8 |