4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03
H31702.06
H31702.03EA
2170
CZK
H31702.03
H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 69240-56-8
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.12
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD08276811
Vzorec:
C₁₃H₉BrO₂ Bod tání: 69…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276811 CAS číslo: 69240-56-8 ADR: 9,III |