Tisk…
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
75944-1G 75944-5G
SIAL75944-1GEA 4610 CZK
SIAL75944-1G SIAL75944-5G
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate, Sigma-Aldrich®
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate
Vzorec: C₆H₈O₃
MDL Number: MFCD00059331
CAS číslo: 2833-24-1