Tisk…
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36710.14 36710.22 36710.06
36710.14EA 5050 CZK
36710.14 36710.22 36710.06
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67874-71-9 Molecular Formula: C24H45BiO6 Formula Weight: 638.61 Physical Form: Viscous liquid MDL No.: MFCD00043803
Vzorec: C₂₄H₄₅BiO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043803
CAS číslo: 67874-71-9
EINECS: 267-499-7