Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B23592.14
B23592.22
B23592.36
B23592.14EA
1460
CZK
B23592.14
B23592.22
B23592.36
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98%
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 80-55-7
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 149-150°
Beilstein Reference: 878308
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00004458
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Bod varu: 149…150 °C Hustota: 0,980 Bod vzplanutí: 44 °C (111 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004458 CAS číslo: 80-55-7 EINECS: 201-290-3 UN: 3272 ADR: 3,III |