2-Bromoisobutyryl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
252271-100G
252271-500G
SIAL252271-100GEA
1620
CZK
SIAL252271-100G
SIAL252271-500G
2-Bromoisobutyryl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Bromoisobutyryl bromide
Vzorec:
C₄H₆Br₂O |
MDL Number:
MFCD00000122 CAS číslo: 20769-85-1 EINECS: 244-017-3 UN: 3265 ADR: 8,II |