Tisk…
2-Bromoisobutyryl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
403090050 403091000 403095000
ACRO403090050EA 978 CZK
ACRO403090050 ACRO403091000 ACRO403095000
2-Bromoisobutyryl bromide 98%
2-Bromoisobutyryl bromide
Vzorec: C₄H₆Br₂O
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000122
CAS číslo: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %