Tisk…
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120060250 120061000
ACRO120060250EA 2870 CZK
ACRO120060250 ACRO120061000
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl)
Vzorec: C₂H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013008
CAS číslo: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
TLC ≤1 % Glycine