Tisk…
N-Lignoceroyl taurine
Dodavatel: Cayman Chemical
10007286-1 10007286-10 10007286-5
CAYM10007286-1EA 3220 CZK
CAYM10007286-1 CAYM10007286-10 CAYM10007286-5
N-Lignoceroyl taurine
N-Lignoceroyl taurine
Vzorec: C₂₆H₅₃NO₄S
CAS číslo: 807370-75-8