Tisk…
N-Palmitoyl taurine
Dodavatel: Cayman Chemical
10005611-1 10005611-10 10005611-5
CAYM10005611-1EA 3040 CZK
CAYM10005611-1 CAYM10005611-10 CAYM10005611-5
N-Palmitoyl taurine
N-Palmitoyl taurine
Vzorec: C₁₈H₃₇NO₄S
CAS číslo: 83982-06-3