Tisk…
N-Oleoyl taurine
Dodavatel: Cayman Chemical
10005609-1 10005609-10 10005609-5 10005609-500
CAYM10005609-1EA 3310 CZK
CAYM10005609-1 CAYM10005609-10 CAYM10005609-5 CAYM10005609-500
N-Oleoyl taurine
N-Oleoyl taurine
Vzorec: C₂₀H₃₉NO₄S
CAS číslo: 52514-04-2
EINECS: 257-985-7