Tisk…
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33340.36 33340.A3
33340.36EA 2000 CZK
33340.36 33340.A3
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) vodný roztok
Manganese(II) nitrate
CAS No.: 10377-66-9 Molecular Formula: MnN2O6 Formula Weight: 178.95 Physical Form: Liquid Appearance: Pink Odour: Amine-like pH: 1.0 UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00011112
Vzorec: Mn(NO₃)₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011112
CAS číslo: 10377-66-9
EINECS: 233-828-8
UN: 3093
ADR: 8,II