3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
720410-250MG
720410-1G
SIAL720410-250MGEA
1380
CZK
SIAL720410-250MG
SIAL720410-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Vzorec:
C₅H₈BNO₃ MW: 140,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD02677945 CAS číslo: 16114-47-9 |