Tisk…
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
720410-250MG 720410-1G
SIAL720410-250MGEA 1380 CZK
SIAL720410-250MG SIAL720410-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₈BNO₃
MW: 140,93 g/mol
MDL Number: MFCD02677945
CAS číslo: 16114-47-9