3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
H26893.MD
H26893.03
H26893.06
H26893.MDEA
0
CZK
H26893.MD
H26893.03
H26893.06
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid ≥97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16114-47-9
Molecular Formula: C5H8BNO3
Formula Weight: 140.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-108°
MDL No.: MFCD02677945
Vzorec:
C₅H₈BNO₃ MW: 140.93 g/mol Bod tání: 106…108 °C |
MDL Number:
MFCD02677945 CAS číslo: 16114-47-9 |