3-Iodochromone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H34295.MD
H34295.03
H34295.MDEA
3570
CZK
H34295.MD
H34295.03
3-Iodochromone ≥97%
3-Iodochromone
Vzorec:
C₉H₅IO₂ MW: 272,04 g/mol Bod tání: 95…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09475514 CAS číslo: 122775-34-2 |