Tisk…
6-Fluorochromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Fluoro-4H-chromen-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
543659-1G 543659-5G
SIAL543659-1GEA 0 CZK
SIAL543659-1G SIAL543659-5G
6-Fluorochromone, Sigma-Aldrich®
6-Fluorochromone
Vzorec: C₉H₅FO₂
MW: 164,14 g/mol
MDL Number: MFCD03094002
CAS číslo: 105300-38-7