Tisk…
6-Fluorochromone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-4H-chromen-4-one
H31907.03 H31907.06
H31907.03EA 1140 CZK
H31907.03 H31907.06
6-Fluorochromone 97%
6-Fluorochromone
Purity: 97% CAS No.: 105300-38-7 Molecular Formula: C9H5FO2 Formula Weight: 164.14 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD03094002
Vzorec: C₉H₅FO₂
MW: 164,14 g/mol
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094002
CAS číslo: 105300-38-7