Tisk…
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
S2500-100MG S2500-1G S2500-500MG S2500-50MG
SIALS2500-100MGEA 11380 CZK
SIALS2500-100MG SIALS2500-1G SIALS2500-500MG SIALS2500-50MG
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin), Sigma-Aldrich®
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Vzorec: C₁₀H₈O₄
MW: 192.1681 g/mol
MDL Number: MFCD00006872
CAS číslo: 92-61-5
EINECS: 202-171-9