Tisk…

Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin) 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one

302900500 302900010 302902500
ACRO302900500EA 3600 CZK
ACRO302900500 ACRO302900010 ACRO302902500
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin) 95%
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Vzorec: C₁₀H₈O₄
MW: 192.1681 g/mol
Bod tání: 200…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006872
CAS číslo: 92-61-5
EINECS: 202-171-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR