6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H31905.03
H31905.06
H31905.03EA
2050
CZK
H31905.03
H31905.06
6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 51085-91-7
Molecular Formula: C10H5BrO4
Formula Weight: 269.05
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD01548933
Vzorec:
C₁₀H₅BrO₄ Bod tání: 191…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01548933 CAS číslo: 51085-91-7 |