3-Bromochromone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-4H-chromen-4-one
A14591.03
A14591.06
A14591.03EA
1510
CZK
A14591.03
A14591.06
3-Bromochromone ≥97%
3-Bromochromone
Purity: 97%
CAS No.: 49619-82-1
Molecular Formula: C9H5BrO2
Formula Weight: 225.05
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 125684
Vzorec:
C₉H₅BrO₂ MW: 225.05 g/mol Bod tání: 94…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017337 CAS číslo: 49619-82-1 |