6-Bromo-3-formylchromone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32053.03
H32053.06
H32053.03EA
601
CZK
H32053.03
H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97%
CAS No.: 52817-12-6
Molecular Formula: C10H5BrO3
Formula Weight: 253.05
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00191849
Vzorec:
C₁₀H₅BrO₃ Bod tání: 190…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191849 CAS číslo: 52817-12-6 |