Tisk…
Nickel(II) hydroxide p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
275020010 275022500
ACRO275020010EA 6400 CZK
ACRO275020010 ACRO275022500
Nickel(II) hydroxide p.a.
Nickel(II) hydroxide
Vzorec: H₂NiO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011140
CAS číslo: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Crystalline powder
Titration Complexometric 61.0 to 65.0 % (Ni)
Cobalt (Co) ≤8000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm