2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
B24326.03
B24326.06
B24326.03EA
1770
CZK
B24326.03
B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 651-83-2
Molecular Formula: C7H2F7N
Formula Weight: 233.09
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 185-187°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00091518
Vzorec:
C₇H₂F₇N Bod varu: 185…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00091518 CAS číslo: 651-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |