Tisk…
Ethyl acetate-[1,2-¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
283819-1G 283819-250MG
SIAL283819-1GEA 15380 CZK
SIAL283819-1G SIAL283819-250MG
Ethyl acetate-[1,2-¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Ethyl acetate-[1,2-¹³C₂]
Vzorec: C₄H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 84508-45-2
UN: 1173
ADR: 3,II