Tisk…
Tantalum standard solution, 1.000 mg/l Ta in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86714.180EA 683.9 CZK
86714.180 86714.260
Tantalum standard solution, 1.000 mg/l Ta in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - tantal
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%