Germanium standard solution, 1.000 mg/l Ge in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86680.180EA
1180
CZK
86680.180
86680.260
Germanium standard solution, 1.000 mg/l Ge in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - germanium
- Dohledatelné k SRM z NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
- dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%