Tisk…
Ruthenium standard solution, 1.000 mg/l Ru in 5% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86705.180EA 2650 CZK
86705.180 86705.260
Ruthenium standard solution, 1.000 mg/l Ru in 5% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - ruthenium
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%