Tisk…
Rhodium standard solution, 1.000 mg/l Rh in 5% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86704.180EA 5159 CZK
86704.180 86704.260
Rhodium standard solution, 1.000 mg/l Rh in 5% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - rhodium
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%