Palladium standard solution, 1.000 mg/l Pd in 5% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86700.180EA
2506
CZK
86700.180
86700.260
Palladium standard solution, 1.000 mg/l Pd in 5% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - palladium
- Dohledatelné k SRM z NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
- dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%