Vismut 1.000 mg/l Bi in 10% kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86666.180EA
878
CZK
86666.180
86666.260
Vismut 1.000 mg/l Bi in 10% kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standrardy - bismut
- Dohledatelné k SRM z NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
- dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%