Tisk…
Beryllium standard solution, 1.000 mg/l Be in 2% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86665.180EA 2730 CZK
86665.180 86665.260
Beryllium standard solution, 1.000 mg/l Be in 2% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standrady - beryllium
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%