Tisk…
Hexanitritokobaltitan trojsodný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanitritokobaltitan trojsodný
A11216.18 A11216.30
A11216.18EA 1570 CZK
A11216.18 A11216.30
Hexanitritokobaltitan trojsodný
Sodium hexanitritocobaltate(III)
CAS No.: 14649-73-1 Molecular Formula: CoN6Na3O12 Formula Weight: 403.94 Odour: Odourless Melting Point: 220° dec. Merck Reference: 14,8603 MDL No.: MFCD00003512
Vzorec: CoN₆Na₃O₁₂
MW: 403.94 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003512
CAS číslo: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II