Tisk…
o-Xylén, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
37866-1L 37866-6X1L
37866-1LEA 2010 CZK
37866-1L 37866-6X1L
o-Xylén, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
o-Xylén
Vzorec: C₈H₁₀
Bod varu: 143-145 °C (1,013 hPa)
Bod tání: -25 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00008519
CAS číslo: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 2,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2