Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
350010020
350015000
350010100
ACRO350010020EA
9820
CZK
ACRO350010020
ACRO350015000
ACRO350010100
Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Síran vápenatý
Vzorec:
CaO₄S MW: 136.14 Bod tání: 1450 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS číslo: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,01711 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 10 to 20 mesh |
Composition | ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: |