Tisk…
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mm (4 mesh) for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219080020 219085000 219080100
ACRO219080020EA 11620 CZK
ACRO219080020 ACRO219085000 ACRO219080100
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mm (4 mesh) for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010912
CAS číslo: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical