Tisk…
Thalium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86718.180EA 878 CZK
86718.180 86718.260
Thalium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - thallium
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%