Křemík , 1.000 mg/l Si vo vode AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86710.180EA
640.5
CZK
86710.180
86710.260
Křemík , 1.000 mg/l Si vo vode AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - křemík
- Dohledatelné k SRM z NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
- dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%