Tisk…
Iridium 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86685.180EA 4557 CZK
86685.180 86685.260
Iridium 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - iridium
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%