Tisk…
Hafnium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné se stopami kyseliny fluorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86681.180EA 2541 CZK
86681.180 86681.260
Hafnium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné se stopami kyseliny fluorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - hafnium
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%