Tisk…
Ytterbium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86724.180EA 977 CZK
86724.180 86724.260
Ytterbium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - ytterbium
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%