Tisk…
Samárium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86711.180EA 826 CZK
86711.180 86711.260
Samárium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - samarium
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%