Platina 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86701.260EA
7950
CZK
86701.260
86701.180
Platina 1.000 mg/l v 10% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - platina
- Sledovatelně k SRM od NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%