Tisk…
Síra 1.000 mg/l ve vodě AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86706.180EA 550.9 CZK
86706.180 86706.260
Síra 1.000 mg/l ve vodě AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - síra
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%