Tisk…
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43057.TD 43057.XA
43057.TDEA 1160 CZK
43057.TD 43057.XA
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying
Síran vápenatý
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Vzorec: CaO₄S
MW: 136.14
Bod tání: 1350
Hustota: 2.964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010912
CAS číslo: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706