Síran vápenatý, Drierite™ 6 mm (4 mesh) for drying
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43056.TD
43056.XA
43056.TDEA
1100
CZK
43056.TD
43056.XA
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mm (4 mesh) for drying
Síran vápenatý
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -4+6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Vzorec:
CaO₄S MW: 136.14 Bod tání: 1350 Hustota: 2.964 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS číslo: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |