Tisk…
Síran vápenatý, Drierite™ 20-40 mesh for drying, without indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219070023 219074540
ACRO219070023EA 6510 CZK
ACRO219070023 ACRO219074540
Síran vápenatý, Drierite™ 20-40 mesh for drying, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Bod tání: 1450 °C
Hustota: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010912
CAS číslo: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical