Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh, without indicator
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219060020
219065000
219060100
ACRO219060020EA
4010
CZK
ACRO219060020
ACRO219065000
ACRO219060100
Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec:
CaO₄S MW: 136,14 g/mol Bod tání: 1450 °C Hustota: 2,964 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS číslo: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 10 to 20 mesh |
Composition | ≥99.5 % (CaSO4) Typical |